Imprimer
Solution étalon d'argent, 10000 mg/L Ag dans de l'acide nitrique dilué (à partir de AgNO₃) Étalon ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® ARISTAR®
456032MEA 720 EUR
456032M
Solution étalon d'argent, 10000 mg/L Ag dans de l'acide nitrique dilué (à partir de AgNO₃) Étalon ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'argent
AgNO₃ dans HNO₃ 2 à 5 %.
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022