Imprimer
Solution étalon d'argent: 1000 mg/l Ag dans acide nitrique dilué (de AgNO₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
456022KEA 368 EUR
456022K 456024M
Solution étalon d'argent: 1000 mg/l Ag dans acide nitrique dilué (de AgNO₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'argent
AgNO₃ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.