Imprimer
Solution étalon de magnésium: 10000 mg/l Mg dans aciide nitrique dilué (de MgO) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
455632DEA 337 EUR
455632D 455634F
Solution étalon de magnésium: 10000 mg/l Mg dans aciide nitrique dilué (de MgO) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de magnésium
MgO dans HNO₃ 2-5%
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Informations de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.