Imprimer
Magnésium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Mg) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® ARISTAR®
458212WEA 116 EUR
458212W
Magnésium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Mg) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Étalons Étalons cationiques Standards de magnésium
Mg dans H₂O tr.HNO₃
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Informations de livraison: Livré avec un certificat d'analyse