Imprimer
Solution étalon de dysprosium, 1000 mg/L Dy en dil. acide nitrique (à partir de Dy₂O₃) Standard ARISTAR® pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
455302LEA 70.8 EUR
455302L 455304N
Solution étalon de dysprosium, 1000 mg/L Dy en dil. acide nitrique (à partir de Dy₂O₃) Standard ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de dysprosium
Dy₂O₃ dans 2 à 5% HNO₃.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.