Imprimer
Solution étalon de cadmium: 1000 mg/l Cd dans acide nitrique dilué (de Cd) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
455142NEA 113.4 EUR
455142N 455144P
Solution étalon de cadmium: 1000 mg/l Cd dans acide nitrique dilué (de Cd) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de cadmium
Cd dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.