Imprimer
Aluminium 1.000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Al) standard for AAS and ICP
Marques : JOBIN YVON EMISSION
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PLAL2-2Y PLAL2-2X PLAL2-2T
634-0134EA 456 EUR
634-0134 634-0133 JOBIPLAL2-2T
Aluminium 1.000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Al) standard for AAS and ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'aluminium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.