Imprimer
Levure de bière
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
368080010 368080050 368080250
ACRO368080010EA 55.5 EUR
ACRO368080010 ACRO368080050 ACRO368080250
Levure de bière
Levure de bière
Numéro CAS: 68876-77-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to brown Powder
Loss on drying ≤9 %
Protein 40 to 50 % (Typical value)
Microbial contamination (Salmonella) Absent in 375g