Platinum rhodium alloy (94:6 w%), en fils pour thermocouple ISA type B de qualité standard, Ø 0.33 mm (0.013 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Pt:Rh; 94:6 wt%
Physical Form: ≈0.88g/50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186