Platinum rhodium alloy (90:10 w%), en fils pour thermocouple ISA type S de qualité standard, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.65g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186