Imprimer
Platinum rhodium alloy (90:10 w%) ≥99.9% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 0.05 mm (0.002 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
41809.FI 41809.GH
41809.FIEA 6180 EUR
41809.FI 41809.GH
Platinum rhodium alloy (90:10 w%) ≥99.9% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 0.05 mm (0.002 in)
Platinum rhodium alloy (90:10 w%)
Purity: 99.9% Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt% Physical Form: ≈0.62g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00198186