Platinum rhodium alloy (90:10 w%), en fils pour thermocouple ISA type S de qualité standard, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈1.04g/25cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186