Platinum rhodium alloy (90:10 w%) ≥99.9% (base métaux), toile métallique 80 mesh, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.39g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186