Imprimer
Platinum iridium alloy (90:10 w%), en fils, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
44812.BQ 44812.BU
44812.BQEA 1650 EUR
44812.BQ 44812.BU
Platinum iridium alloy (90:10 w%), en fils, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Platinum iridium alloy (90:10 w%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt% Physical Form: ≈1.91g/5cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091683