Imprimer
Platinum iridium alloy (90:10 w%) ≥99.9% (base métaux à l'exclusion des métaux précieux), en fils, recuit, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43019.BS 43019.BW
43019.BSEA 101 EUR
43019.BS 43019.BW
Platinum iridium alloy (90:10 w%) ≥99.9% (base métaux à l'exclusion des métaux précieux), en fils, recuit, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Platinum iridium alloy (90:10 w%)
Purity: 99.9% Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt% Physical Form: ≈0.03g/10cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091683
Vacuum evaporation deposition, scanning and tunneling microscopy, corrosion resistant electrodes