Imprimer
Platinum iridium alloy (90:10 w%), en fils, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42678.BQ 42678.BU 42678.BY
42678.BQEA 765 EUR
42678.BQ 42678.BU 42678.BY
Platinum iridium alloy (90:10 w%), en fils, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Platinum iridium alloy (90:10 w%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt% Physical Form: ≈0.85g/5cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091683