Platinum iridium alloy (90:10 w%) ≥99.9% (base métaux à l'exclusion des métaux précieux), en feuilles, Epaisseur: 0.05 mm (0.002 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.67g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683