Platinum iridium alloy (90:10 w%) ≥99.9% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9+%
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%,
Physical Form: ≈0.11g/10cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683