Platinum iridium alloy (90:10 w%), en fils, dur, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.44g/10cm, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683