Platinum rhodium alloy (87:13 w%), en fils pour thermocouple ISA type R de qualité standard, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Pt:Rh; 87:13 wt%
Physical Form: ≈0.25g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186