Imprimer
Platinum rhodium alloy (87:13 w%), en fils pour thermocouple ISA type R de qualité standard, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42902.BW 42902.G2 42902.G6
42902.BWEA 108 EUR
42902.BW 42902.G2 42902.G6
Platinum rhodium alloy (87:13 w%), en fils pour thermocouple ISA type R de qualité standard, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Platinum rhodium alloy (87:13 w%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 87:13 wt% Physical Form: ≈0.045g/50cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00198186