Platinum rhodium alloy (87:13 w%), en fils pour thermocouple ISA type R de qualité standard, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Pt:Rh; 87:13 wt%
Physical Form: ≈0.26g/25cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186