Imprimer
Platinum iridium alloy (85:15 w%), en fils, recuit, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43275.BY 43275.BU
43275.BYEA 1030 EUR
43275.BY 43275.BU
Platinum iridium alloy (85:15 w%), en fils, recuit, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Platinum iridium alloy (85:15 w%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 85:15 wt% Physical Form: ≈0.27g/25cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091683