Imprimer
Platinum rhodium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (base métaux), en fils, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43274.BY 43274.BU
43274.BYEA 792 EUR
43274.BY 43274.BU
Platinum rhodium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (base métaux), en fils, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Platinum rhodium alloy (80:20 w%)
Purity: 99.9% Molecular Formula: Pt:Rh; 80:20 wt% Physical Form: ≈0.24g/25cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00198186