Imprimer
Platinum rhodium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
41811.FI 41811.GH
41811.FIEA 3330 EUR
41811.FI 41811.GH
Platinum rhodium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Platinum rhodium alloy (80:20 w%)
Purity: 99.9% Molecular Formula: Pt:Rh; 80:20 wt% Physical Form: ≈0.29g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00198186