Platinum iridium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 0.15 mm (0.006 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt%
Physical Form: ≈8.13g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683