Platinum iridium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (base métaux à l'exclusion des métaux précieux), en fils, dur, Ø 0.152 mm (0.006 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.04g/10cm, Temper: hard
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683