Imprimer
Platinum iridium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
39526.BS 39526.BW
39526.BSEA 170 EUR
39526.BS 39526.BW
Platinum iridium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Platinum iridium alloy (80:20 w%)
Purity: 99.9+% Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt% Physical Form: ≈0.7g/10cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091683