Imprimer
Platinum rhodium alloy (70:30 w%), en fils pour thermocouple ISA type B de qualité standard, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12576.BU 12576.BY
12576.BUEA 2820 EUR
12576.BU 12576.BY
Platinum rhodium alloy (70:30 w%), en fils pour thermocouple ISA type B de qualité standard, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Platinum rhodium alloy (70:30 w%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 70:30 wt% Physical Form: ≈0.95g/25cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00198186