Benzalkonium chlorure 50% (p/p) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyl en C8-18 benzyldiméthyles, chlorures
CAS No.: 63449-41-2
Flash Point: None
Beilstein Reference: 4062599
Merck Reference: 14,1059
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00145757
Formule:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇) Densité: 0.99 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00145757 Numéro CAS: 63449-41-2 EINECS: 264-151-6 UN: 3265 ADR: 8 III Indice Merck: 14,1059 |