Benzalkonium chlorure 50% (p/p) en solution aqueuse (alkyl distribution C8-C16)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyl en C8-18 benzyldiméthyles, chlorures
Formule:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇) Densité: 0.98 g/cm³ Point éclair: 105 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00145757 Numéro CAS: 8001-54-5 EINECS: 264-151-6 UN: 1760 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Titration Argentometric | 49 to 52 % (based on M.W.= 352.5) |
pH | 6 to 9 (10 % in water) |
Impurity | ≤2 % Free amine + amine HCl (M.W.= 226/262.5) |