Nickel chromium alloy (80:20 w%), en fils, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.43g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00673110
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00673110 Numéro CAS: 11106-97-1 |