Imprimer
Nickel chromium alloy (80:20 w%) ≥99% (base métaux), en fils, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
40438.G9 40438.H4 40438.H9
40438.G9EA 90.8 EUR
40438.G9 40438.H4 40438.H9
Nickel chromium alloy (80:20 w%) ≥99% (base métaux), en fils, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Nickel chromium alloy (80:20 w%)
Purity: 99% CAS No.: 11106-97-1 Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt% Physical Form: ≈6.6g/m Odour: Odourless
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673110
Numéro CAS: 11106-97-1