Imprimer
Nickel chromium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (base métaux), en morceaux
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
36298.14 36298.22
36298.14EA 147 EUR
36298.14 36298.22
Nickel chromium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (base métaux), en morceaux
Nickel chromium alloy (80:20 w%)
Purity: 99.9% CAS No.: 11106-97-1 Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt% Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Odour: Odourless
For vacuum deposition
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673110
Numéro CAS: 11106-97-1