Imprimer
Nickel chromium alloy (80:20 w%), en fils, Ø 0.143 mm (0.0056 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
13966.H4 13966.H9
13966.H4EA 44.2 EUR
13966.H4 13966.H9
Nickel chromium alloy (80:20 w%), en fils, Ø 0.143 mm (0.0056 in)
Nickel chromium alloy (80:20 w%)
CAS No.: 11106-97-1 Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt% Physical Form: ≈0.14g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00673110
High resistivity material for electronics industry
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673110
Numéro CAS: 11106-97-1