Imprimer
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% en solution aqueuse
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A3626.0500 A3626.1000
A3626.0500EA 108 EUR
A3626.0500 A3626.1000
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% en solution aqueuse
Acrylamide : Bisacrylamide
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1,III