Palladium silver alloy (75:25 w%) ≥99.9% (base métaux sauf Pt), en feuilles, Epaisseur: 0.127 mm (0.005 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pd:Ag; 75:25 wt%
Physical Form: ≈0.92g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091738