Imprimer
Copper nickel alloy (55:45 w%), en fils, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
43272.H4 43272.G9 43272.H9
43272.H4EA 138 EUR
43272.H4 43272.G9 43272.H9
Copper nickel alloy (55:45 w%), en fils, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Copper nickel alloy (55:45 w%)
Molecular Formula: Cu:Ni 55:45 wt% Physical Form: ≈1.75g/m MDL No.: MFCD00801098