Copper nickel alloy (55:45 w%), en fils, Ø 0.13 mm (0.005 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Molecular Formula: Cu:Ni 55:45 wt%
Physical Form: ≈0.11g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00801098