Copper nickel alloy (55:45 w%), en fils, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Cu:Ni 55:45 wt%
Physical Form: ≈0.04g/m
MDL No.: MFCD00801098
Resistance alloy, negative lead for type J thermocouple