Imprimer
Gold germanium alloy (88:12 w%) ≥99.998% (base métaux), cartouche, Premion®, Longueur: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42983.KJ 42983.KM
42983.KJEA 730 EUR
42983.KJ 42983.KM
Gold germanium alloy (88:12 w%) ≥99.998% (base métaux), cartouche, Premion®, Longueur: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Gold germanium alloy (88:12 w%)
Purity: 99.998% Molecular Formula: Au:Ge; 88:12 wt% Physical Form: ≈0.4g/slug Density: 0.37G/CM(3) Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091706