3-Mercapto-1,2-propanediol ≥90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(±)-3-Mercapto-1,2-propanediol
Purity: 90+%
CAS No.: 96-27-5
Molecular Formula: C3H8O2S
Formula Weight: 108.16
Flash Point: 149°(300°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 117-119°/5mm
Beilstein Reference: 1732046
Merck Reference: 14,9335
MDL No.: MFCD00004879
Formule:
C₃H₈O₂S Poids moléculaire: 108.16 g/mol Point d'ébullition: 117…119 °C (5 mmHg) Densité: 1.247 Point éclair: 149 °C (300 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004879 Numéro CAS: 96-27-5 EINECS: 202-495-0 Indice Merck: 14,9335 |