Imprimer
DL-Sodium lactate 60% (p/p) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
41529.AK 41529.K2
41529.AKEA 82.7 EUR
41529.AK 41529.K2
DL-Sodium lactate 60% (p/p) en solution aqueuse
DL-Sodium lactate
CAS No.: 72-17-3 Molecular Formula: CH3CH(OH)CO2Na Formula Weight: 112.06 Physical Form: Liquid Density: 1.326 Appearance: Colourless Odour: Odourless Beilstein Reference: 4332999 Merck Reference: 14,8635 MDL No.: MFCD00065400
Useful chiral synthon; building block for depsipeptides
Formule: H₃CCH(OH)COONa
Densité: 1,326
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065400
Numéro CAS: 72-17-3
EINECS: 200-772-0
Indice Merck: 14,8635