Imprimer
L(+)-Acide lactique 90% ≥90% Ph. Eur.
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-(+)-Acide lactique, (S)-(+)-Acide 2-hydroxypropionique, L-Acide lactique
20370.297EA 132 EUR
20370.297 20370.366
L(+)-Acide lactique 90% ≥90% Ph. Eur.
L(+)-Acide lactique
Attention: Ne pas utiliser pour préparation administrée par voie parentérale
Formule: C₃H₆O₃
Poids moléculaire: 90.08 g/mol
Point d'ébullition: 235
Point de fusion: 53 °C
Densité: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064266
Numéro CAS: 79-33-4
EINECS: 200-018-0
Indice Merck: 13,05352
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 88.0 - 92.0 %
(S)-enantiomer ≥ 95%
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification C Passes test
Appearance test Passes test
Ether-insoluble substances Passes test
Sugars and other reducing substances Passes test
Citric, oxalic and phosphoric acids Passes test
Relative density 1.200 - 1.210
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Ca (Calcium) Max. 200 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Sulphated ash Max. 0.1 %
Solvants résiduels Conforme