Imprimer
Acide lactique 90% ≥90%, GPR RECTAPUR®, pur
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DL-Acide lactique
20356.298EA 79.1 EUR
20356.298 20356.323
Acide lactique 90% ≥90%, GPR RECTAPUR®, pur
Acide lactique
Formule: H₃CCH(OH)COOH
Poids moléculaire: 90.08 g/mol
Point de fusion: 53 °C
Densité: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004520
Numéro CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Indice Merck: 13,05351
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 90 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm