Acide lactique 85,0 - 90,0% ≥85.0-90.0% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
DL-Acide lactique
CAS No.: 50-21-5
Molecular Formula: C3H6O3
Formula Weight: 90.08
Flash Point:
Formule:
H₃CCH(OH)COOH Poids moléculaire: 90.08 g/mol Point d'ébullition: 122 °C (15 mmHg) Point de fusion: 18 °C Densité: 1.209 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004520 Numéro CAS: 50-21-5 EINECS: 200-018-0 Indice Merck: 14,5336 |