Imprimer
Acide lactique 85% 90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DL-Acide lactique
125060010 125060025 125060250 125065000 125060100
ACRO125060010EA 98.6 EUR
ACRO125060010 ACRO125060025 ACRO125060250 ACRO125065000 ACRO125060100
Acide lactique 85% 90%
Acide lactique
Formule: H₃CCH(OH)COOH
Poids moléculaire: 90.08 g/mol
Point d'ébullition: 122 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.2 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004520
Numéro CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Indice Merck: 13,05351
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4252 to 1.4272 (20°C, 589 nm)
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -0.05° to +0.05° (25°C, 589 nm) (neat)
Acids (Citric,oxalic,phosphoric or tartaric) Passes test
Titration with NaOH 88.0 to 92.0 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Sugars Passes test