Imprimer
Acide lactique 10% en solution aqueuse
Marques : THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DL-Acide lactique
SR0021H SR0021K
OXOISR0021HEA 65.6 EUR
OXOISR0021H OXOISR0021K
Acide lactique 10% en solution aqueuse
Acide lactique
Formule: H₃CCH(OH)COOH
Poids moléculaire: 90.08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004520
Numéro CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Indice Merck: 13,05351