Imprimer
Amidon soluble, AnalaR NORMAPUR® zA
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Amylodextrine
21153.135EA 106 EUR
21153.135 21153.181 21153.237 21153.290 21153.460
Amidon soluble, AnalaR NORMAPUR® zA
Amidon soluble
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Poids moléculaire: 162.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Indice Merck: 13,08878
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White fine powder
pH (2 %) 5,5 - 7,5
Sensitivity Passes test
Résidu de calcination Max. 0.4 %
Loss on drying (105°C; 2 h) Max. 10 %
Substances réductrices (en C12H22O11) Max. 0.7 %