Imprimer
Amidon soluble ISO zA, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Amylodextrine
MQ100
1.01252.0100 1.01252.0250 1.01252.1000 1.01252.9025
1.01252.0100EA 105 EUR
1.01252.0100 1.01252.0250 1.01252.1000 1.01252.9025
Amidon soluble ISO zA, Millipore®
Amidon soluble
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Poids moléculaire: 162.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Indice Merck: 13,08878